Läs mer
2-pyrazinkarbonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrazinecarbonyl chloride |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 142.54 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |