Läs mer
2-pyrazinkarbonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712663
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712663 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10049081 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10662655 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19847-10-0
Molekylformel C5H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 142.542
InChI-nyckel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-namn pyrazin-2-karbonylklorid
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 142.54
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk