Läs mer
2-Pyrazinkarboxylsyra 4-oxid, TRC
Produktkod. 30413219
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30413219 10 mg
1 options
Produktkod. 30413219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84080010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Molekylformel C5H4N2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Acipimox Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
IUPAC-namn 4-oxidopyrazin-4-ium-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 140.1
Formel vikt 140.0222