Läs mer
2-Pyrazinkarboxylsyra, 99 %
Produktkod. 10552721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552721 25 g Plastflaska 25g
10123330 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.35 SEK
    339.65 SEK / 25g
    Save 38.70 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-97-5
Molekylformel C5H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.1
MDL-nummer MFCD00006130
InChI-nyckel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-namn pyrazin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrazinecarboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 222,0 °C till 225,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 25, 125
Merck Index 15, 8070
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten. Andra lösligheter: 1 g/120 g absolubtetanol (25 c), praktiskt taget olöslig i eter, kloroform och bensen
Formel vikt 124.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.