Läs mer
2-pyrazinylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722663
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722663 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10059081 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10526314 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03409CB
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 6705-33-5
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD01693938
InChI-nyckel LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
LEDER OCC1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrazinylmethanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (pyrazin-2-yl)metanol
Formel vikt 110.12
Procent renhet 95%