Läs mer
2-pyrazinylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2698778
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10722663
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC03409CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6705-33-5
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD01693938
InChI-nyckel LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
LEDER OCC1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrazinylmethanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (pyrazin-2-yl)metanol
Formel vikt 110.12
Procent renhet 95%