Läs mer
2-(Pyren-1-ylaminokarbonyl)etylmetanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30409855
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30409855 10 mg
1 options
Produktkod. 30409855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP98975010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 384342-64-7
Molekylformel C20 H17 N O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 383.48
IUPAC-namn 3-metylsulfonylsulfanyl-N-pyren-1-ylpropanamid
LEDER CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Pyren-1-ylaminocarbonyl)ethyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17NO3S2/c1-26(23,24)25-12-11-18(22)21-17-10-8-15-6-5-13-3-2-4-14-7-9-16(17)20(15)19(13)14/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,21,22)
Formel vikt 383.065