Läs mer
2-(Pyrid-2-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062414
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10062414
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50104CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 141580-71-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD09025852
InChI-nyckel QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
LEDER O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-pyridin-2-yloxibensaldehyd
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%