Läs mer
2-(Pyrid-2-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10778075 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10062414 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 141580-71-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD09025852
InChI-nyckel QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
LEDER O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(pyridin-2-yloxi)bensaldehyd
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%