Läs mer
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110300
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422463 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10391433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36901CB
Kemiska identifierare
CAS 116247-03-1
Molekylformel C9H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 208.24
MDL-nummer MFCD02854711
InChI-nyckel LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
LEDER OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
Formel vikt 208.24
Procent renhet 97%