Läs mer
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-karboxylsyra |
| Formel vikt | 208.24 |
| Procent renhet | 97% |