Läs mer
(2-Pyrid-3-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611105
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10611105 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10624205 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41809CB
Kemiska identifierare
CAS 857284-03-8
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD08060473
InChI-nyckel QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
PubChem CID 7537538
IUPAC-namn (2-pyridin-3-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.22
Procent renhet 97%