Läs mer
2-Pyrid-4-ylpyrimidin-5-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346764 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022354 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 259807-47-1
Molekylformel C10H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 201.185
MDL-nummer MFCD09863218
InChI-nyckel GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22710213
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.18
Procent renhet 90%