Läs mer
2-(Pyridin-2-yl)etanol (2-(2-hydroxyetyl)pyridin), Mikromol™
Beskrivning
2-(Pyridin-2-yl)etanol (2-(2-hydroxyetyl)pyridin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| CAS | 103-74-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| LEDER | OCCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-2-yletanol |
| Visa mer |