Läs mer
2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 501-81-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridineacetic acid, 2-(3-Pyridyl)acetic acid, 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid, 3-Carboxymethylpyridine, 3-Pyridylacetic acid, Coletin, Lessterol, Lioxone, Minedil, NSC 70769, Piridil, Piristerol, Pyridin-3-ylacetic acid, Toneon, alpha-(3-Pyridyl)acetic acid, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity D, Risedronate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-3-ylacetic acid |
| Visa mer |