missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid), Mikromol™
Beskrivning
[2-(Pyridin-3-yl)ethylidene]bis(phosphonic Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| CAS | 75755-10-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N O6 P2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), Risedronate Imp. E (EP), Risedronate Related Compound C, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity E, Risedronate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14) |
| LEDER | OP(=O)(O)C(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?