Läs mer
2-Pyridin-3-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784214
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10784214 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10507104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784214 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41814CB
Kemiska identifierare
CAS 177202-83-4
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.22
MDL-nummer MFCD08060516
InChI-nyckel MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459519
LEDER NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridin-3-ylaniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-pyridin-3-ylanilin
Formel vikt 170.21
Procent renhet 95%