Läs mer
2-Pyridin-3-ylbensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748633
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10748633 1 g 1g
10431313 250 mg 250mg
10526344 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10748633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41804DA
Kemiska identifierare
CAS 176690-44-1
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD02684097
InChI-nyckel DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
IUPAC-namn 2-pyridin-3-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%