Läs mer
2-Pyridin-3-ylpiperidine, Thermo Scientific™
Produktkod. 10599582
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10599582 1 g Amber Glass Bottle 1g
11376915 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10599582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC03825DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13078-04-1
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.24
MDL-nummer MFCD00006370
InChI-nyckel MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
LEDER C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Densitet 1.0460g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3-piperidin-2-ylpyridine
Formel vikt 162.23
Procent renhet 97%