Läs mer
2-Pyridin-3-ylpiperidine, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyridin-3-ylpiperidine |
| Densitet | 1.0460g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | 3-(piperidin-2-yl)pyridine |
| Formel vikt | 162.23 |
| Procent renhet | 97% |