Läs mer
2-Pyridinamine-d4, TRC
Produktkod. 30410808
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410808 50 mg
30422573 10 mg
30424739 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99178750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87802-54-8
Molekylformel C5H2D4N2
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Synonym 2-Aminopyridine-d4, 1,2-Dihydro-2-iminopyridine-d4, 2-Aminopyridine-d4, 2-Pyridinylamine-d4, 2-Pyridylamine-d4, NSC 431-d4, o-Aminopyridine-d4, α-Aminopyridine-d4, α-Pyridinamine-d4, α-Pyridylamine-d4
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridinamine-d4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 98.0782