Läs mer
2-Pyridineacetonitrile, 97%
Produktkod. 11444414
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444414 100 g 100g
11424414 5 g 5g
11434414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13087.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2739-97-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Pyridinacetonitril används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Pyridinacetonitril används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2739-97-1
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00006346
InChI-nyckel UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
PubChem CID 75959
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylacetonitril
LEDER C1=CC=NC(=C1)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridineacetonitrile
Smältpunkt 23°C to 25°C
Densitet 1.059
Kokpunkt 66°C to 68°C (1 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 111215
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.