Läs mer
2-Pyridineacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyridineacetonitrile |
| CAS | 2739-97-1 |
| Molekylformel | C7H6N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | N#CCC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridin-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vikt | 118.05 |