Läs mer
2-Pyridinboronsyra N-fenyl-dietanolaminester, 50-70%, se CofA för exakt com, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11996001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996001 10 g Glasflaska 10g
11966001 1 g Glasflaska 1g
11986001 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11996001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439890100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 662138-96-7 | C15H17BN2O2 | 268.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 662138-96-7 , 67-63-0 , 120-07-0
Molekylformel C15H17BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 268.12
MDL-nummer MFCD06798116
InChI-nyckel FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
PubChem CID 49761666
LEDER C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 6-fenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborokan;propan-2-ol
Formel vikt 268.13
Procent renhet 50-70%,see CofA for exact com
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.