Läs mer
2-Pyridinboronsyra, TRC
Produktkod. 30422990
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30422990 250 mg
1 options
Produktkod. 30422990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991340250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Molekylformel C5 H6 B N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
LEDER OB(O)c1ccccn1
IUPAC-namn Pyridin-2-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 122.918
Formel vikt 123.049