Läs mer
2-Pyridinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245174
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245174 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10235174 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04001EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 98-98-6
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.111
MDL-nummer MFCD00006293
InChI-nyckel SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC-namn pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 123.11
Procent renhet 97%