Läs mer
2-Pyridinetanol, TRC
Produktkod. 30422642
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30422642 5 g
1 options
Produktkod. 30422642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9915205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H9 N O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridineethanol, 2-(2-Hydroxylethyl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethyl alcohol, 2-(α-Pyridyl)ethanol, 2-(β-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridylethanol, NSC 2144, NSC 77979, β-(2-Pyridyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
LEDER OCCc1ccccn1
IUPAC-namn 2-pyridin-2-yletanol
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684