Läs mer
2-Pyridinetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| CAS | 103-74-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridineethanol, 2-(2-Hydroxylethyl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethyl alcohol, 2-(α-Pyridyl)ethanol, 2-(β-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridylethanol, NSC 2144, NSC 77979, β-(2-Pyridyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| LEDER | OCCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-2-yletanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Visa mer |