Läs mer
2-Pyridinemethanol, 98+%
Produktkod. p-7022296
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11497227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15005.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinmetanol används som en pyridylalkohol med hypoglykemisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Pyridinmetanol används som en pyridylalkohol med
hypoglykemisk aktivitet.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-98-1
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00006348
InChI-nyckel SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC-namn pyridin-2-ylmetanol
LEDER C1=CC=NC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridinemethanol
Smältpunkt -6°C to -5°C
Densitet 1.131
Kokpunkt 112°C to 113°C (16 mmHg)
Flampunkt 120°C (248°F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 25 g
Beilstein 107849
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 109.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.