Läs mer
2-Pyridinesulfonyl Chloride, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyridinesulfonyl Chloride','Technical Grade |
| CAS | 66715-65-9 |
| Molekylformel | C5H4ClNO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2-sulfonyl Chloride, 2-Chlorosulfonyl-pyridinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| LEDER | C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | pyridine-2-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.61 |
| Formel vikt | 176.97 |