Läs mer
2-Pyridinsulfonylacetonitril, 98 %
Produktkod. 11317146
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317146 5 g 5g
11307146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11317146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07114.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 170449-34-0 | C7H6N2O2S | 182,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170449-34-0
Molekylformel C7H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.197
MDL-nummer MFCD00041443
InChI-nyckel SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinesulfonylacetonitrile, 2-pyridinesulphonylacetonitrile, 2-pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, pyridine-2-sulfonylacetonitrile, 2-pyridine-2-sulfonyl acetonitrile, pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, 2-2-pyridylsulfonyl ethanenitrile, maybridge1_004727, acmc-1c3jt, 2-pyridinesulfonlyacetonitrile
PubChem CID 519355
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylsulfonylacetonitril
LEDER C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)CC#N
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Pyridinesulfonylacetonitrile
Smältpunkt 77 °C till 79 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 182.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.