missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Pyridylacetic Acid-d6 Hydrochloride (d5 Major), TRC

Produktkod. 30418659
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418659 1 mg
30428505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9917521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1329799-67-8
Molekylformel C7 2H6 H N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 179.63
Synonym 2,2-Dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid D6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic-d6 acid hydrochloride
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H/i1D,2D,3D,4D,5D2;
Formel vikt 179.062
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.