Läs mer
2'-pyridylacetsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30010511
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30010511 250 mg
1 options
Produktkod. 30010511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991750250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H7 N O2 . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
LEDER Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylactiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 173.6
Formel vikt 173.0244
Procent renhet >95%