Läs mer
2-Pyridylacetic-alpha,alpha-d2 Acid-OD DCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Pyridinyl)acetic Acid-O,2,2-D3 Deuterochloride |
| CAS | 1219802-51-3 |
| Molekylformel | C7 D3 H4 N O2 . Cl D |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Pyridylacetic-α,α-d2 Acid-OD DCl, (2-Pyridinyl)acetic acid-O,2,2-D3 deuterochloride, 2-Pyridylacetic acid-d3 deuteriochloride, 2-Pyridylacetic acid-α,α,O-d3 deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4 H,5H2,(H,9,10);1 H/i5D2;/hD2 |
| LEDER | [2 H]Cl.[2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | (2 H)chlorane;deuterio 2,2-dideuterio-2-pyridin-2-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.6216 |
| Formel vikt | 177.0495 g/mol |
| Visa mer |