missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress 2-(Pyridyldithio)ethylamine hydrochloride
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
200mg
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 222.76 g/mol |
| CAS | 106139-15-5 |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (224.46 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 32 mg/mL (143.65 mM) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering