Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Pyridylethylamine dihydrochloride
Beskrivning
Histamine H1 receptor agonist that produces vasoconstriction in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyridylethylamine dihydrochloride |
| CAS | 3343-39-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C7H12Cl2N2 |
| Formel vikt | 195.09 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.087 |