Läs mer
2-Pyridylethylmercaptan, TRC
Produktkod. 30414535
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30414535 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30414535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9940002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-28-2
Molekylformel C7 H9 N S
Molekylvikt (g/mol) 139.22
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylethanethiol
LEDER SCCc1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyridylethylmercaptan
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
Formel vikt 139.0456