Läs mer
2-Pyridylethylmercaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyridylethylmercaptan |
| CAS | 2044-28-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N S |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| LEDER | SCCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-pyridin-2-ylethanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.22 |
| Formel vikt | 139.0456 |