missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Pyrimidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrimidineacetic Acid |
| CAS | 66621-73-6 |
| Molekylformel | C6H6N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Pyrimid-2-yl)acetic Acid, 2-(Pyrimidin-2-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4H2,(H,9,10) |
| LEDER | O=C(O)CC1=NC=CC=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyrimidin-2-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?