Läs mer
2-pyrimidinkarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10582908 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582908 5 g Glasflaska 5g
10574188 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582908 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429820050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14080-23-0 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14080-23-0
Molekylformel C5H3N3
Molekylvikt (g/mol) 105.10
MDL-nummer MFCD00160513
InChI-nyckel IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyrimidine, 2-pyrimidinecarbonitrile, 2-cyano-pyrimidine, 2-cyano pyrimidine, cyanopyrimidine, provastatin, pyrimidinecarbonitrile, zlchem 283, pubchem7042, pyrimidin-2-carbonitrile
PubChem CID 2757979
IUPAC-namn pyrimidin-2-karbonitril
LEDER N#CC1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrimidinecarbonitrile
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37.0°C to 41.0°C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 105.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Pyrimidinecarbonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.