Läs mer
2-Pyrimidinecarboximidamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrimidinecarboximidamide Hydrochloride |
| CAS | 138588-40-6 |
| Molekylformel | C5 H6 N4 . Cl H |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4.ClH/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5;/h1-3H,(H3,6,7);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)c1ncccn1 |
| IUPAC-namn | pyrimidine-2-carboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.59 |
| Formel vikt | 158.0359 |