Läs mer
2-Pyrimidinemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 75985-45-4 |
| Molekylformel | C5H7N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Pyrimidin-2-ylmethanamine, 2-Aminomethylpyrimidine, Pyrimidin-2-ylmethanamine, [(Pyrimidin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4,6H2 |
| LEDER | C1=CN=C(CN)N=C1 |
| IUPAC-namn | pyrimidin-2-ylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.064 |