Läs mer
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153563
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153563 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10103414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153563 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 900015-48-7
Molekylformel C8H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 182.241
MDL-nummer MFCD07021330
InChI-nyckel CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 2767663
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 182.25
Procent renhet 97%