Läs mer
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10440944
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10440944 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10644005 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 941716-91-2
Molekylformel C8H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.24
MDL-nummer MFCD09879943
InChI-nyckel KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
LEDER OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
Formel vikt 198.25
Procent renhet 97%