Läs mer
2-pyrrolidin-1-ylanilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10777475 5 g 5g
10295784 250 mg 250mg
10091284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10777475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44814DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21627-58-7
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.236
InChI-nyckel BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
PubChem CID 937501
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylanilin
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.23
Procent renhet 97%