Läs mer
2-Pyrrolidin-1-ylisonikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526324
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526324 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10631994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50404CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-23-1
Molekylformel C10H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 176.219
MDL-nummer MFCD08690286
InChI-nyckel QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-karbaldehyd
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.22
Procent renhet 97%