Läs mer
2-Pyrrolidin-1-ylisonikotinsyra,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11350677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11350677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10670454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50401CB
Kemiska identifierare
CAS 98088-04-1
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD04115212
InChI-nyckel PQLHQGBNMJTAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl isonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carboxylic acid, hydrochloride
PubChem CID 6484236
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.25
Procent renhet 90%