Läs mer
2-Pyrrolidin-1-ylisonikotinonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411514
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10411514 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10411514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50416DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile
CAS 127680-87-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C10H11N3
MDL-nummer MFCD08435908
Kvantitet 1 g
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-1-pyrrolidinyl, acmc-1c0ry, 2-pyrrolidinoisonicotinonitrile, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbonitrile
InChI-nyckel POKSKCURNRHWPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C#N
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 173.219
PubChem CID 14640855
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%