Läs mer
(2-Pyrrolidin-1-ylfenyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567494
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10567494 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10337124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10158314 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567494 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44809CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 73051-88-4
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
InChI-nyckel QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 13021765
IUPAC-namn (2-pyrrolidin-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.25
Procent renhet 95%