Läs mer
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10164783
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164783 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10292133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50413CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 876316-38-0
Molekylformel C10H15N3
Molekylvikt (g/mol) 177.251
MDL-nummer MFCD08435907
InChI-nyckel BNVQNNKKUNFIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methylamine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrid-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl methylamine, 1-2-pyrrolidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-pyrrolidinyl-4-pyridyl methylamine, 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 16227951
IUPAC-namn (2-pyrrolidin-1-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%